Dibutil sulfóxido ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23672.06
B23672.14
B23672.06EA
39.3
EUR
B23672.06
B23672.14
Dibutil sulfóxido ≥97%
Dibutil sulfóxido
Purity: 97%
CAS No.: 2168-93-6
Molecular Formula: C8H18OS
Formula Weight: 162.30
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.4670
Melting Point: 31-34°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1747425
MDL No.: MFCD00002093
Formula:
C₈H₁₈OS Pto. Ebullición: 250 °C Pto. de fusión: 31…34 °C Densidad: 0,832 Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002093 Núm. CAS: 2168-93-6 EINECS: 218-511-4 |