Paladio (II) sulfato dihidrato ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 44.1%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de paladio dihidrato
12165.03
12165.06
12165.03EA
0
EUR
12165.03
12165.06
Paladio (II) sulfato dihidrato ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 44.1%, Premion®
Paladio (II) sulfato dihidrato
Purity: 99.95%
CAS No.: 13444-98-9
Molecular Formula: O4PdS.2H2O
Formula Weight: 238.51 (202.48anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
Melting Point: dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011173
Formula:
O₄PdS·2H₂O MW: 238.51 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011173 Núm. CAS: 13444-98-9 EINECS: 236-957-8 UN: 3260 ADR: 8 III |