Paladio (II) sulfato dihidrato ≥99.995% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de paladio dihidrato
43698.03
43698.06
43698.03EA
214
EUR
43698.03
43698.06
Paladio (II) sulfato dihidrato ≥99.995% (metals basis), Premion®
Paladio (II) sulfato dihidrato
Purity: 99.995%
CAS No.: 13444-98-9
Molecular Formula: O4PdS.2H2O
Formula Weight: 238.51 (202.48anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
Melting Point: dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011173
Formula:
O₄PdS·2H₂O MW: 238.51 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011173 Núm. CAS: 13444-98-9 EINECS: 236-957-8 UN: 3260 ADR: 8 III |