Cloruro de 4-bromobutirilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
303440050 303440250
ACRO303440050EA 53.4 EUR
ACRO303440050 ACRO303440250
Cloruro de 4-bromobutirilo 95%
Cloruro de 4-bromobutirilo
Formula: C₄H₆BrClO
Pto. Ebullición: 101 °C (37 mmHg)
Densidad: 1,602 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000753
Núm. CAS: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %