Cloruro de 4-bromobutirilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12094.06
A12094.14
A12094.22
A12094.06EA
37.2
EUR
A12094.06
A12094.14
A12094.22
Cloruro de 4-bromobutirilo ≥97%
Cloruro de 4-bromobutirilo
Purity: 97%
CAS No.: 927-58-2
Molecular Formula: C4H6BrClO
Formula Weight: 185.45
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 102-103°/40mm
Beilstein Reference: 1743026
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000753
Formula:
C₄H₆BrClO Pto. Ebullición: 102…103 °C (40 mmHg) Densidad: 1,600 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000753 Núm. CAS: 927-58-2 EINECS: 213-154-0 UN: 3265 ADR: 8,II |