Cloruro de 4-clorobutirilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
108902500 108900010
ACRO108902500EA 43.7 EUR
ACRO108902500 ACRO108900010
Cloruro de 4-clorobutirilo 98%
Cloruro de 4-clorobutirilo
Formula: C₄H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 173…174 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000754
Núm. CAS: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
UN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4605 to 1.4625 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Solubility (in water) Passes test
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g