(±)-Ácido 2-aminobutírico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
172091000 172090250
ACRO172091000EA 142 EUR
ACRO172091000 ACRO172090250
(±)-Ácido 2-aminobutírico 99%
(±)-Ácido 2-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. de fusión: 291…293 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008093
Núm. CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Assay ≥96.0 %