(±)-Ácido 2-aminobutírico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06035.14
L06035.22
L06035.14EA
48
EUR
L06035.14
L06035.22
(±)-Ácido 2-aminobutírico 99%
(±)-Ácido 2-aminobutírico
Purity: 99%
CAS No.: 2835-81-6
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point: ca 291° dec.
Beilstein Reference: 635889
Merck Reference: 14,428
MDL No.: MFCD00008093
Formula:
C₄H₉NO₂ Pto. de fusión: ∼ 291 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008093 Núm. CAS: 2835-81-6 EINECS: 220-616-5 Índice Merck: 14,428 |