(R)-(-)-Ácido 2-aminobutírico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
L14096.03 L14096.06
L14096.03EA 45.2 EUR
L14096.03 L14096.06
(R)-(-)-Ácido 2-aminobutírico ≥98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Purity: 98+% CAS No.: 2623-91-8 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1720934
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064414
Núm. CAS: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4