3,5-Dimetoxifenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158120100 158120500
ACRO158120100EA 86.8 EUR
ACRO158120100 ACRO158120500
3,5-Dimetoxifenol 97%
3,5-Dimetoxifenol
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 172…175 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008388
Núm. CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to pink Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm