(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: L(+)-Ácido 2-aminobutírico, H-Abu-OH
L13984.03 L13984.06 L13984.14
L13984.03EA 57.1 EUR
L13984.03 L13984.06 L13984.14
(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico ≥98%
(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico
Purity: 98+% CAS No.: 1492-24-6 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1720935 Merck Reference: 14,428 Optical Rotation: +21° (c=4.8 in 6N HCl) MDL No.: MFCD00064415
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064415
Núm. CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3
Índice Merck: 14,428