3,5-Dimetoxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22283.09
B22283.18
B22283.09EA
78.1
EUR
B22283.09
B22283.18
3,5-Dimetoxifenol ≥98%
3,5-Dimetoxifenol
Purity: 98%
CAS No.: 500-99-2
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 78°(173°F)
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 172-175°/17mm
Beilstein Reference: 1239156
MDL No.: MFCD00008388
Formula:
C₈H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 172…175 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 45…47 °C Pto. de inflamación: 78 °C (173 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008388 Núm. CAS: 500-99-2 EINECS: 207-917-7 |