Isocianato de 2-isopropilfenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Isopropylphenylisocyanate
L10618.03
L10618.06
L10618.14
L10618.03EA
29.7
EUR
L10618.03
L10618.06
L10618.14
Isocianato de 2-isopropilfenilo ≥97%
Isocianato de 2-isopropilfenilo
Purity: 97%
CAS No.: 56309-56-9
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 66-67°/5mm
Beilstein Reference: 3588928
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013850
Formula:
C₁₀H₁₁NO MW: 161.2 g/mol Pto. Ebullición: 66…67 °C (5 mmHg) Densidad: 1.019 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) |
Número MDL:
MFCD00013850 Núm. CAS: 56309-56-9 EINECS: 260-105-4 ADR: 6.1 II |