DL-Treonina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-DL-Thr-OH
A10606.14
A10606.22
A10606.36
A10606.14EA
47.1
EUR
A10606.14
A10606.22
A10606.36
DL-Treonina ≥99%
DL-Treonina
Purity: 99%
CAS No.: 80-68-2
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: ca 244° dec.
Beilstein Reference: 1721647
Merck Reference: 14,9380
MDL No.: MFCD00063722
Formula:
C₄H₉NO₃ Pto. de fusión: ∼ 244 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063722 Núm. CAS: 80-68-2 EINECS: 201-300-6 Índice Merck: 14,9380 |