D-alo-Treonina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-D-alo-Thr-OH, D(-)-alo-Treonina
H27050.MD
H27050.03
H27050.MDEA
143
EUR
H27050.MD
H27050.03
D-alo-Treonina ≥99%
D-alo-Treonina
Purity: 99%
CAS No.: 24830-94-2
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 268° dec.
Beilstein Reference: 1721644
Formula:
C₄H₉NO₃ Pto. de fusión: 268 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004526 Núm. CAS: 24830-94-2 EINECS: 246-488-0 |