D-Treonina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-D-Thr-OH, D(+)-Treonina
346970050
346970250
346971000
ACRO346970050EA
48.5
EUR
ACRO346970050
ACRO346970250
ACRO346971000
D-Treonina 98%
D-Treonina
Formula:
C₄H₉NO₃ Pto. de fusión: 274 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064269 Núm. CAS: 632-20-2 EINECS: 211-171-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
UV transmittance | ≥98 % (c=5, H2O, 430 nm) 1 cm cell |
Specific optical rotation | +27° to +29° (20°C, 589 nm) (c=6, water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Other amino acids | (TLC) Passes test |