D-Treonina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-D-Thr-OH, D(+)-Treonina
B21177.06
B21177.14
B21177.22
B21177.06EA
45.4
EUR
B21177.06
B21177.14
B21177.22
D-Treonina ≥99%
D-Treonina
Purity: 99%
CAS No.: 632-20-2
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: ca 274° dec.
Beilstein Reference: 1721643
Formula:
C₄H₉NO₃ Pto. de fusión: ∼ 274 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064269 Núm. CAS: 632-20-2 EINECS: 211-171-8 |