L-Treonina, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: L(-)-Treonina, H-Thr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08411.0010 1.08411.0100 1.08411.1000 1.08411.9010
1.08411.0010EA 47.4 EUR
1.08411.0010 1.08411.0100 1.08411.1000 1.08411.9010
L-Treonina, Millipore®
L-Treonina
Formula: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064270
Núm. CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1