L-Treonina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: L(-)-Treonina, H-Thr-OH
A16851.14 A16851.22 A16851.36
A16851.14EA 60 EUR
A16851.14 A16851.22 A16851.36
L-Treonina ≥98%
L-Treonina
Purity: 98+% CAS No.: 72-19-5 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: 255° dec. Beilstein Reference: 1721646 Merck Reference: 14,9380 Optical Rotation: -28° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00064270
Formula: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Pto. de fusión: 255 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064270
Núm. CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Índice Merck: 14,9380