L-Treonina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16012.0025 8.16012.0100
8.16012.0025EA 69.3 EUR
8.16012.0025 8.16012.0100
L-Treonina, Sigma-Aldrich®
L-Treonina
Formula: C₄H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064270
Núm. CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 265 - 270 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)