L-alo-Treonina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: L(+)-alo-Treonina, H-allo-Thr-OH
198541000 198542500
ACRO198541000EA 58.8 EUR
ACRO198541000 ACRO198542500
L-alo-Treonina 99%
L-alo-Treonina
Formula: C₄H₉NO₃
Pto. de fusión: 256 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064268
Núm. CAS: 28954-12-3
EINECS: 249-327-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %