Cloruro de isobutirilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
160660010 160660100 160662500
ACRO160660010EA 183 EUR
ACRO160660010 ACRO160660100 ACRO160662500
Cloruro de isobutirilo 98%
Cloruro de isobutirilo
Formula: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 1,017 g/cm³
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000717
Núm. CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA