Cloruro de isobutirilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 79-30-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCOCl
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -90°
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 605393
UN No.: 2395
MDL No.: MFCD00000717
Formula:
C₄H₇ClO Pto. Ebullición: 91…93 °C Pto. de fusión: ∼–90 °C Densidad: 1,017 Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000717 Núm. CAS: 79-30-1 EINECS: 201-194-1 UN: 2395 ADR: 3,II |