Isobutirato de isobutilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L04655.AK
L04655.AU
L04655.AKEA
59.4
EUR
L04655.AK
L04655.AU
Isobutirato de isobutilo ≥98%
Isobutirato de isobutilo
Purity: 98%
CAS No.: 97-85-8
Molecular Formula: (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.3995
Odour: Fruit-like
Melting Point: -81°
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 1701355
Merck Reference: 14,5145
UN No.: 2528
MDL No.: MFCD00008916
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 147…149 °C Pto. de fusión: –81 °C Densidad: 0,855 Pto. de inflamación: 37 °C (98 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008916 Núm. CAS: 97-85-8 EINECS: 202-612-5 UN: 2528 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5145 |