Isobutirato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 547-63-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.3840
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1740720
Merck Reference: 14,6088
UN No.: 1237
MDL No.: MFCD00008914
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 90…92 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,891 Pto. de inflamación: 3 °C (37 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008914 Núm. CAS: 547-63-7 EINECS: 208-929-5 UN: 1237 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6088 |