1,2,3-Trimetoxibenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
160210250
160211000
ACRO160210250EA
36.5
EUR
ACRO160210250
ACRO160211000
1,2,3-Trimetoxibenceno 98%
1,2,3-Trimetoxibenceno
Formula:
C₉H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 241 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 42…45 °C Densidad: 1,112 g/cm³ Pto. de inflamación: 112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008358 Núm. CAS: 634-36-6 EINECS: 211-207-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |