Isobutirato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilo isobutirato
164601000 164605000
ACRO164601000EA 53.3 EUR
ACRO164601000 ACRO164605000
Isobutirato de metilo 99%
Isobutirato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. de fusión: 85…84 °C
Densidad: 0.89 g/cm³
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008914
Núm. CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 3272
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.886 to 0.892 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g