2-Amino-4-terc-butilfenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0957-25G A0957-250G
TCIAA0957-25GEA 35 EUR
TCIAA0957-25G TCIAA0957-250G
2-Amino-4-terc-butilfenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-terc-butilfenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Número MDL: MFCD00007698
Núm. CAS: 1199-46-8
EINECS: 214-844-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac6c40c5d5bd7963cebd81c5f806924444253dd&vid=4ac6c40c5d5bd7963cebd81c5f806924444253dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency