1,2,3-Trimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A14572.14 A14572.22 A14572.36
A14572.14EA 32.1 EUR
A14572.14 A14572.22 A14572.36
1,2,3-Trimetoxibenceno ≥98%
1,2,3-Trimetoxibenceno
Purity: 98+% CAS No.: 634-36-6 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 43-45° Boiling Point: 241° Beilstein Reference: 1910422 MDL No.: MFCD00008358
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Pto. Ebullición: 241 °C
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 1,112
Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008358
Núm. CAS: 634-36-6
EINECS: 211-207-2