Triacetato de erbio tetrahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40481.14
40481.06
40481.22
40481.14EA
214
EUR
40481.14
40481.06
40481.22
Triacetato de erbio tetrahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triacetato de erbio tetrahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 15280-57-6
Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O
Formula Weight: 416.45 (344.39anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.114
MDL No.: MFCD00013034
Formula:
C₆H₉ErO₆·4H₂O Densidad: 2,114 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013034 Núm. CAS: 15280-57-6 EINECS: 247-067-4 |