Triacetato de terbio hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Terbium(III) acetate hydrate
A17388.06 A17388.14
A17388.06EA 156 EUR
A17388.06 A17388.14
Triacetato de terbio hidrato 99%
Triacetato de terbio hidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 100587-92-6 Molecular Formula: Tb(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 336.08(anhy) MDL No.: MFCD00149233
Formula: C₆H₉O₆Tb·H₂O
MW: 354.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149233
Núm. CAS: 100587-92-6
EINECS: 247-065-3