Triacetato de terbio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Terbium(III) acetate hydrate
14600.09 14600.18
14600.09EA 162 EUR
14600.09 14600.18
Triacetato de terbio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triacetato de terbio hidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 100587-92-6 Molecular Formula: C6H9O6Tb.xH2O Formula Weight: 336.08(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00149233
Formula: C₆H₉O₆Tb·H₂O
MW: 354.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149233
Núm. CAS: 100587-92-6
EINECS: 247-065-3