Triacetato de iterbio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ytterbium(III) acetate hydrate
14576.09
14576.18
14576.09EA
75.2
EUR
14576.09
14576.18
Triacetato de iterbio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triacetato de iterbio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 15280-58-7
Molecular Formula: Yb(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 350.16(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150127
Formula:
C₆H₉O₆Yb·H₂O MW: 368.19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150127 Núm. CAS: 15280-58-7 EINECS: 244-137-6 |