4-Clorobutirato de etilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A11070.22 A11070.36
A11070.22EA 47.1 EUR
A11070.22 A11070.36
4-Clorobutirato de etilo ≥98%
4-Clorobutirato de etilo

Purity: 98% CAS No.: 3153-36-4 Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH2CH3 Formula Weight: 150.61 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 185-186° Beilstein Reference: 1098810 MDL No.: MFCD00001004

Formula: C₆H₁₁ClO₂
Pto. Ebullición: 185…186 °C
Densidad: 1,077
Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001004
Núm. CAS: 3153-36-4
EINECS: 221-591-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR