4-Clorobutirato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03734.14
L03734.22
L03734.14EA
26.7
EUR
L03734.14
L03734.22
4-Clorobutirato de metilo ≥98%
4-Clorobutirato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 3153-37-5
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH3
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1745117
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001003
Formula:
C₅H₉ClO₂ Pto. Ebullición: 175…176 °C Densidad: 1,125 Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001003 Núm. CAS: 3153-37-5 EINECS: 221-592-9 UN: 3272 ADR: 3,III |