Dietilmalonato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23810.14
B23810.22
B23810.36
B23810.14EA
61.3
EUR
B23810.14
B23810.22
B23810.36
Dietilmalonato de dietilo ≥98%
Dietilmalonato de dietilo
Purity: 98%
CAS No.: 77-25-8
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 94°(202°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 228-230°
Merck Reference: 14,3789
MDL No.: MFCD00009132
Formula:
C₁₁H₂₀O₄ Pto. Ebullición: 228…230 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 94 °C (202 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009132 Núm. CAS: 77-25-8 EINECS: 201-016-2 Índice Merck: 14,3789 |