Etilmalonato de dietilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
114361000 114365000
ACRO114361000EA 30.9 EUR
ACRO114361000 ACRO114365000
Etilmalonato de dietilo 99%
Etilmalonato de dietilo
Formula: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Pto. Ebullición: 75…77 °C (5 mmHg)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009167
Núm. CAS: 133-13-1
EINECS: 205-093-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ