(±)-2-Metilbutirato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl2-methylbutyrate
L08103.14
L08103.22
L08103.14EA
32.4
EUR
L08103.14
L08103.22
(±)-2-Metilbutirato de metilo ≥98%
(±)-2-Metilbutirato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 868-57-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 16°(61°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 114-116°
Beilstein Reference: 1720409
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009335
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Pto. Ebullición: 114…116 °C Densidad: 0,885 Pto. de inflamación: 16 °C (61 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009335 Núm. CAS: 868-57-5 EINECS: 212-778-0 UN: 3272 ADR: 3,II |