Alcohol 2-bromo-α-metilbencilico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromofenil)etanol, Alcohol o-bromo-α-metilbencilico
393640250 393640010 393640050
ACRO393640250EA 207 EUR
ACRO393640250 ACRO393640010 ACRO393640050
Alcohol 2-bromo-α-metilbencilico 99%
Alcohol 2-bromo-α-metilbencilico
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065001
Núm. CAS: 5411-56-3
EINECS: 226-491-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %