Tetrafluoroborato de 1-metil-3-octilimidazolio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [OMIM] [BF4]
H27161.06
H27161.18
H27161.06EA
97
EUR
H27161.06
H27161.18
Tetrafluoroborato de 1-metil-3-octilimidazolio ≥99%
Tetrafluoroborato de 1-metil-3-octilimidazolio
Purity: 99%
CAS No.: 244193-52-0
Molecular Formula: C12H23BF4N2
Formula Weight: 282.13
MDL No.: MFCD03095434
Formula:
C₁₂H₂₃BF₄N₂ MW: 282,13 g/mol Densidad: 1,120 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095434 Núm. CAS: 244193-52-0 |