6-Bromobenzotiazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H52823.MD
H52823.03
H52823.MDEA
66.5
EUR
H52823.MD
H52823.03
6-Bromobenzotiazol ≥97%
6-Bromobenzotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 53218-26-1
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.08
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD04115372
Formula:
C₇H₄BrNS Pto. de fusión: 52…54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115372 Núm. CAS: 53218-26-1 |