1-Bromo-3,6-dioxaheptano tech. 90% estabilizado, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: estabilizado con sodio carbonato
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 60.6 EUR
L05406.06 L05406.14
1-Bromo-3,6-dioxaheptano tech. 90% estabilizado, grado técnico
1-Bromo-3,6-dioxaheptano
Formula: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Pto. Ebullición: 156 °C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1,347
Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000238
Núm. CAS: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6