1-Acetil-4-piperidona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Acetyl-4-piperidone
A13512.06
A13512.14
A13512.06EA
50.1
EUR
A13512.06
A13512.14
1-Acetil-4-piperidona ≥99%
1-Acetil-4-piperidona
Purity: 99%
CAS No.: 32161-06-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 116031
MDL No.: MFCD00006190
Formula:
C₇H₁₁NO₂ MW: 141.17 g/mol Pto. Ebullición: 218 °C Densidad: 1.146 Pto. de inflamación: 112 °C (234 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006190 Núm. CAS: 32161-06-1 EINECS: 250-937-6 |