1-Acetil-4-piperidona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Acetyl-4-piperidone
166820250
166821000
ACRO166820250EA
73.4
EUR
ACRO166820250
ACRO166821000
1-Acetil-4-piperidona 97%
1-Acetil-4-piperidona
Formula:
C₇H₁₁NO₂ MW: 141.17 g/mol Densidad: 1.14 g/cm³ Pto. de inflamación: >112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006190 Núm. CAS: 32161-06-1 EINECS: 250-937-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear orange Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5015 to 1.5035 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Clarity of solution | Passes test |