Malonato de disodio hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
413500250
413501000
413505000
ACRO413500250EA
36.7
EUR
ACRO413500250
ACRO413501000
ACRO413505000
Malonato de disodio hidrato 99%
Malonato de disodio monohidrato
Formula:
C₃H₂Na₂O₄·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149114 Núm. CAS: 132499-82-2 EINECS: 205-514-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 7 to 13 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |
Sodium oxide (Na2O) | ≤0.4 % |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.03 % |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤0.03 % |