5-Fluorosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Fluoro-2-hidroxibenzaldehído
43844.03
43844.06
43844.03EA
121
EUR
43844.03
43844.06
5-Fluorosalicilaldehído ≥98%
5-Fluorosalicilaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 347-54-6
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.12
Physical Form: Powder/flakes
Sensitivity: Air Sensitive
MDL No.: MFCD01090997
Formula:
C₇H₅FO₂ MW: 140,11 g/mol Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01090997 Núm. CAS: 347-54-6 |