2-Amino-5-fluorobenzotiazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
H51022.MD
H51022.03
H51022.MDEA
75.2
EUR
H51022.MD
H51022.03
2-Amino-5-fluorobenzotiazol 98%
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 20358-07-0
Molecular Formula: C7H5FN2S
Formula Weight: 168.19
MDL No.: MFCD05664560
Formula:
C₇H₅FN₂S MW: 168,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664560 Núm. CAS: 20358-07-0 |