3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Bis(trifluorometil)bencenotiol
A14669.03
A14669.06
A14669.03EA
83
EUR
A14669.03
A14669.06
3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol ≥98%
3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol
Purity: 98%
CAS No.: 130783-02-7
Molecular Formula: C8H4F6S
Formula Weight: 246.18
Boiling Point: 63-64°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042273
Formula:
C₈H₄F₆S Pto. Ebullición: 63…64 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042273 Núm. CAS: 130783-02-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |