Ioduro de 1-metil-3-propilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-Methyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium iodide
H27682.06
H27682.18
H27682.06EA
72
EUR
H27682.06
H27682.18
Ioduro de 1-metil-3-propilimidazolio ≥98%
Ioduro de 1-metil-3-propilimidazolio
Purity: 98%
CAS No.: 119171-18-5
Molecular Formula: C7H13IN2
Formula Weight: 252.09
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₃IN₂ MW: 252.1 g/mol Pto. Ebullición: 301…304 °C Densidad: 1.54 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276385 Núm. CAS: 119171-18-5 |