2-(Indol-3-il)etilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
186120100 186120500 186122500
ACRO186120100EA 35.6 EUR
ACRO186120100 ACRO186120500 ACRO186122500
2-(Indol-3-il)etilamina 98%
2-(Indol-3-il)etilamina
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 137 °C (,1 mmHg)
Pto. de fusión: 113…117 °C
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005661
Núm. CAS: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Water ≤2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Appearance of solution (1% soln. in MeOH) clear, yellowish
Titration with HClO4 ≥97.5 %